Tetra-tert-butyl orthotitanate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18320.0025
8.18320.0025EA 97.9 EUR InStock
8.18320.0025
Tetra-tert-butyl orthotitanate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.32 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040554
CAS-Nummer: 3087-39-6
EINECS: 221-412-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 160 - 165 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (136 °C)
Refractive Index 1.4368 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Synonyms tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
Hill Formula C16H36O4Ti
Chemical Formula Ti(OC(CH3)3)4
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge