(S)-(-)-β-Citronellol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
8.18378.0025EA 116 EUR InStock
8.18378.0025 8.18378.0010 8.18378.9025 8.18378.8000
(S)-(-)-β-Citronellol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063214
CAS-Nummer: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 109 - 111 °C (13 hPa)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4562 (20 °C, 589 nm)
Density 0.855 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
Hill Formula C10H20O
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge