Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18402.0100 8.18402.0500
8.18402.0100EA 31.3 EUR InStock
8.18402.0100 8.18402.0500
Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polytetrahydrofuran


Formel: H(C₄H₈O)nOH
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148879
CAS-Nummer: 25190-06-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility -10 g/l (20 °C)
Melting Point 23 - 28 °C
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Refractive Index 1.466 (20 °C, 589 nm)
Density 0.982 g/cm3 (30 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Refractive index 1,466
Average molecular mass 975 - 1025
Hydroxyl value 109 - 115
Storage temperature +15...+25 °C

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..