(3-Aminopropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18550.0250
8.18550.0250EA 134 EUR InStock
8.18550.0250
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179.29 g/mol
Siedepunkt: 194
Dichte: 1.0265 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008206
CAS-Nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 179.29 g/mol
Boiling Point 194 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 295 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge