4'-Nitrozimtsäure zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18563.0025
8.18563.0025EA 106 EUR InStock
8.18563.0025
4'-Nitrozimtsäure zur Synthese
4'-Nitrozimtsäure
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193.16 g/mol
MDL Number: MFCD00007381
CAS-Nummer: 882-06-4
EINECS: 212-924-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 288 - 291 °C
Molar Mass 193.15 g/mol
Synonyms trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Hill Formula C9H7NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge