Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18604.0100 8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
8.18604.0100EA 26.2 EUR InStock
8.18604.0100 8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
Tributylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphat


Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32 g/mol
Siedepunkt: 289
Melting Pt: –79 °C
Dichte: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 151
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009436
CAS-Nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=bf322b8b9958c325b9375a352e989fa54330cd72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge