Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylchlordimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 104 EUR InStock
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlordimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordimethylsilan


Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 87…90 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge