Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adipinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18650.0100 8.18650.1000
8.18650.0100EA 25.5 EUR InStock
8.18650.0100 8.18650.1000
Adipinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Adipinsäure


Formel: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 337
Melting Pt: 151
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004420
CAS-Nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 151 - 154 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.097 hPa (18.5 °C)
Flash Point 196 °C
Density 1.360 g/cm3 (25 °C)
pH 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 405 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge