Kaliumperfluor-1-butansulfonat zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18662.0050
8.18662.0050EA 157 EUR InStock
8.18662.0050
Kaliumperfluor-1-butansulfonat zur Synthese
Kaliumperfluor-1-butansulfonat
Formel: C₄F₉KO₃S
MW: 338.1899 g/mol
MDL Number: MFCD00007515
CAS-Nummer: 29420-49-3
EINECS: 249-616-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 51 g/l (25 °C)
Melting Point 264 - 266 °C
Molar Mass 338.19 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
pH 5.5 - 6.5 (50 g/l, H2O)
Synonyms Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
Hill Formula C4F9KO3S
Chemical Formula CF3(CF2)3SO3K
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge