Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Dichloracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 35.4 EUR InStock
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloracetamid


Formel: C₂H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008015
CAS-Nummer: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge