Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Laurinaldehyd zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

8.18677.0100
8.18677.0100EA 71.2 EUR InStock
8.18677.0100
Laurinaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyd


Formel: C₁₂H₂₄O
MW: 184.32 g/mol
Siedepunkt: 242
Melting Pt: 44
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007017
CAS-Nummer: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 184.32 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 300 hPa (50 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge