Allylacetoacetat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.18694.0100
8.18694.0100EA 120 EUR InStock
8.18694.0100
Allylacetoacetat zS, Sigma-Aldrich®
Allylacetoacetat
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142.1525 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009811
CAS-Nummer: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 48 g/l (20 °C)
Molar Mass 142.15 g/mol
Boiling Point 87 - 91 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.15 %(V)
Density 1.038 g/cm3 (20 °C)
pH 3.7 (48 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge