(-)-Dimethyl-D-tartrat zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.18723.0010
8.18723.0010EA 0 EUR InStock
8.18723.0010
(-)-Dimethyl-D-tartrat zur Synthese
(-)-Dimethyl-D-tartrat
Formel: C₆H₁₀O₆
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 45…48 °C
MDL Number: MFCD00008445
CAS-Nummer: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge