Tetrabutylammoniumbromid ≥99,0% (durch argentometrische Titration) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 111 EUR InStock
8.18839.0250 8.18839.0010
Tetrabutylammoniumbromid ≥99,0% (durch argentometrische Titration) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge