Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Amino-2-methoxyethan zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 213 EUR InStock
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
1-Amino-2-methoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methoxyethane


Formel: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 95
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008180
CAS-Nummer: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge