Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sebacoyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
8.18899.0025EA 61 EUR InStock
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
Sebacoyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sebacoyldichlorid


Formel: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000770
CAS-Nummer: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge