1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt 40% water
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.19054.0250
8.19054.0250EA 0 EUR InStock
8.19054.0250
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt 40% water
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
Formel: C₅H₄NNaOS
MW: 149.143 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15922-78-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 - 10.5 (H2O, 20 °C)
Storage temperature +15...+25 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge