Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethansulfonsäure zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 41.1 EUR InStock
8.20016.0005 8.20016.0025
Ethansulfonsäure zS, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid


Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.343 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007529
CAS-Nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge