Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentylformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

MQ200

8.20058.0100
8.20058.0100EA 100 EUR InStock
8.20058.0100
Pentylformiat, Sigma-Aldrich®
Pentylformiat


Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 131
Melting Pt: –73 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040440
CAS-Nummer: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
UN: 1109
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble,(slow decomposition)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 129 - 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (50 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.3992 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 10 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge