Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminoethyldihydrogenphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20061.0010 8.20061.0050
8.20061.0010EA 79.8 EUR InStock
8.20061.0010 8.20061.0050
2-Aminoethyldihydrogenphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyldihydrogenphosphat


Formel: C₂H₈NO₄P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge