p-Anisidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20103.0050
8.20103.0050EA 87.2 EUR InStock
8.20103.0050
p-Anisidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Anisidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036388
CAS-Nummer: 20265-97-8
EINECS: 243-657-0
UN: 3143
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 159.62 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge