Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20109.0100 8.20109.0250
8.20109.0100EA 44.7 EUR InStock
8.20109.0100 8.20109.0250
Anthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anthracen


Formel: C₁₄H₁₀
MW: 178.23 g/mol
Siedepunkt: 340
Melting Pt: 111…112 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001240
CAS-Nummer: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00687
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Boiling Point 340 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.000008 hPa (25 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge