Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Azobenzol zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 75 EUR InStock
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzol zS, Sigma-Aldrich®
Azobenzol


Formel: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Melting Pt: 66…69 °C
Dichte: 1.203 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00948
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge