4,4′-Bipyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20158.0010
8.20158.0010EA 60 EUR InStock
8.20158.0010
4,4′-Bipyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006416
CAS-Nummer: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03383
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 109 - 113 °C
Molar Mass 156.18 g/mol
Boiling Point 305 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge