Bromcyan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.20193.0050
8.20193.0050EA 128 EUR InStock
8.20193.0050
Bromcyan zS, Sigma-Aldrich®
Bromcyan
Formel: CBrN
MW: 105.92 g/mol
Siedepunkt: 61.4
Melting Pt: 52
Dichte: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011597
CAS-Nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,02763
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge