Benzaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20234.0025
8.20234.0025EA 98.8 EUR InStock
8.20234.0025
Benzaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Benzaldehydoxim
Formel: C₇H₇NO
MDL Number: MFCD00002119
CAS-Nummer: 932-90-1
EINECS: 213-261-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 121.14 g/mol
Density 1.11 g/cm3
Synonyms Benzaldoxime
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CH=NOH
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge