Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibutylsulfid zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 82.8 EUR InStock
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Dibutylsulfid zS, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid


Formel: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge