Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

8.20259.0005 8.20259.0250
8.20259.0005EA 25.5 EUR InStock
8.20259.0005 8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zS, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon


Formel: C₁₄H₈O₄
MW: 240.22 g/mol
Siedepunkt: 465
Melting Pt: 202
Dichte: 1.278 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001209
CAS-Nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 12,08250
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge