2-Chlorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
8.20265.0100 8.20265.0250
8.20265.0100EA 33.9 EUR InStock
8.20265.0100 8.20265.0250
2-Chlorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₇Cl₂N
MW: 115.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012887
CAS-Nummer: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5666 g/l (20 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 115.99 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
pH 2 - 3 (5666 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
Hill Formula C2H7Cl2N
Chemical Formula ClCH2CH2NH2 * HCl
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge