Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20366.0025
8.20366.0025EA 86.1 EUR InStock
8.20366.0025
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol


Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 100…103 °C
Dichte: 1,147 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 231 - 233 °C
Vapor Pressure 4 hPa (110 °C)
Flash Point 134 °C
Ignition Point 360 °C
Hill Formula C6H12O2
Chemical Formula C6H10-1,2-(OH)2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge