Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20386.0100 8.20386.9010
8.20386.0100EA 90.9 EUR InStock
8.20386.0100 8.20386.9010
Dibutylzinndiacetat, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndiacetat


Formel: C₁₂H₂₄O₄Sn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008697
CAS-Nummer: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.006 g/l (20°C)
Melting Point 12 °C
Boiling Point 142 - 145 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 143 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge