1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.20423.0250
8.20423.0250EA 75 EUR InStock
8.20423.0250
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 188.34 g/mol
Siedepunkt: 252
Melting Pt: 62…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004926
CAS-Nummer: 109-46-6
EINECS: 203-674-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 62 - 65 °C
Molar Mass 188.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.0032 hPa (25 °C)
pH 6 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C9H20N2S
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2NH)2CS
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge