Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Dihydroxyaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
8.20482.0100EA 47.8 EUR InStock
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
1,3-Dihydroxyaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyaceton


Formel: C₃H₆O₃
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004670
CAS-Nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 g/l (20 °C)
Melting Point 83 °C Monomer
Molar Mass 90.07 g/mol
Boiling Point 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103
Vapor Pressure  - 0.01 Pa (20 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge