Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dinatriumfumarat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000 8.20584.9025
8.20584.0100EA 32.5 EUR InStock
8.20584.0100 8.20584.0500 8.20584.1000 8.20584.9025
Dinatriumfumarat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumfumarat


Formel: C₄H₂Na₂O₄
MDL Number: MFCD00064567
CAS-Nummer: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 228 g/l (25 °C)
Molar Mass 160.04 g/mol
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O)
Synonyms Fumaric acid disodium salt
Hill Formula C4H2Na2O4
Chemical Formula NaOOCCH=CHCOONa

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge