Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glyoxal 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.0106 8.20610.9025
8.20610.0100EA 26.9 EUR InStock
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.0106 8.20610.9025
Glyoxal 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glyoxal


Formel: C₂H₂O₂
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -14 °C
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20.2 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.3826 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge