Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Butansulton zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20665.0050 8.20665.0250
8.20665.0050EA 86.6 EUR InStock
8.20665.0050 8.20665.0250
1,4-Butansulton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Butansulton


Formel: C₄H₈O₃S
MW: 136.17 g/mol
Siedepunkt: 153
Melting Pt: 12.5…15 °C
Dichte: 1.331 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006584
CAS-Nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 54 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12.5 - 15.0 °C
Molar Mass 136.16 g/mol
Boiling Point 153 °C (19 hPa)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.462 (25 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
Hill Formula C4H8O3S

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge