Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
8.20670.0025EA 62.3 EUR InStock
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat


Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 214.03 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Hill Formula C2H6AsNaO2 * 3 H2O

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..