Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumtetrahydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 53 EUR InStock
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Kaliumtetrahydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat


Formel: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Melting Pt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge