Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methylfuran stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 47.5 EUR InStock
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Methylfuran stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran


Formel: C₅H₆O
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003248
CAS-Nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge