4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 209 EUR InStock
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006445
CAS-Nummer: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge