Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentylnitrit (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20966.0005 8.20966.0250
8.20966.0005EA 27.5 EUR InStock
8.20966.0005 8.20966.0250
Pentylnitrit (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Pentylnitrit (Isomerengemisch)


Formel: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036132
CAS-Nummer: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
UN: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 117.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge