Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20993.0250 8.20993.1000
8.20993.0250EA 33.9 EUR InStock
8.20993.0250 8.20993.1000
Phenylessigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylessigsäure


Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 74…77 °C
Dichte: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C
MDL Number: MFCD00004313
CAS-Nummer: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.58 g/l (20 °C)
Melting Point 74 - 77 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (97 °C)
Flash Point 132 °C
Density 1.091 g/cm3 (97 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge