4-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21075.0010
8.21075.0010EA 62.4 EUR InStock
8.21075.0010
4-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 148 °C
MDL Number: MFCD00006951
CAS-Nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 248 - 250 °C
Molar Mass 150.14 g/mol
Bulk Density 396 kg/m3
pH 3.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
Hill Formula C8H6O3
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4COOH
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge