Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

o-Terphenyl zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
8.21077.0025EA 65.5 EUR InStock
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
o-Terphenyl zur Synthese, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl


Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Siedepunkt: 338
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 163
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003055
CAS-Nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge