Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 31.3 EUR InStock
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid


Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 47 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge