Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 24 EUR InStock
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilisiert, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran


Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 79
Melting Pt: –136 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –12 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge