Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,4-Trichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21152.1000 8.21152.2500 8.21152.0100
8.21152.1000EA 63.2 EUR InStock
8.21152.1000 8.21152.2500 8.21152.0100
1,2,4-Trichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorobenzene


Formel: C₆H₃Cl₃
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge