Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
8.21177.0100EA 33.9 EUR InStock
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
Trimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin


Formel: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 2.87
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -20
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 (8) I
Merck Index: 12,09841
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge