Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(2-ethylhexyl)phosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21202.0100 8.21202.1000
8.21202.0100EA 38.4 EUR InStock
8.21202.0100 8.21202.1000
Tris(2-ethylhexyl)phosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphat


Formel: C₂₄H₅₁O₄P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009491
CAS-Nummer: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₂₄H₅₁O₄P
Chemical formula [CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂O]₃PO
Molar Mass 434.63 g/mol
Boiling point 210 °C (5 hPa) decomposes
Density 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash point 170 °C
Ignition temperature 370 °C
pH value 7 (H₂O, 20 °C)
Vapor pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 37000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 20000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 38

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge