Nicotinoylchlorid Hydrochlorid zur Synthese
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.21552.0250
8.21552.0250EA 0 EUR InStock
8.21552.0250
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid zur Synthese
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00012820
CAS-Nummer: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge